Få mere at vide
2-Aminobenzensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11484987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484987 5 g 5g
11494987 25 g 25g
11404997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21912.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3306-62-5 | C6H8N2O2S | 172,202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3306-62-5
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00007932
InChI nøgle YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthanilamide, o-aminobenzenesulfonamide, o-sulfanilamide, benzenesulfonamide, 2-amino, 2-amino-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, o-amino, 2-aminobenzene-1-sulfonamide, o-aminobenzenesulphonamide, chembl6705, benzenesulfonamide, 2-amino-9ci
PubChem CID 72894
IUPAC navn 2-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminobenzenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Aminobenzenesulphonamide