Få mere at vide
2-Aminobenzenesulfonamide, 98%
Artikelnummer. 11404997
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11404997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21912.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3306-62-5 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3306-62-5
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00007932
InChI nøgle YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthanilamide, o-aminobenzenesulfonamide, o-sulfanilamide, benzenesulfonamide, 2-amino, 2-amino-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, o-amino, 2-aminobenzene-1-sulfonamide, o-aminobenzenesulphonamide, chembl6705, benzenesulfonamide, 2-amino-9ci
PubChem CID 72894
IUPAC navn 2-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%