Få mere at vide
2-Aminobenzenboronsyre pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30326951
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30326951 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30326951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA622515500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Molekylær formel C12 H20 B N O3
Mængde 500 mg
Synonym 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
SMIL CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
IUPAC navn (2-aminophenyl)-(3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl)oxyborinsyre
Molekylvægt (g/mol) 237.103
Formel vægt 237.154