Få mere at vide
2-Aminobenzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11374316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374316 5 g 5g
11364316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19951.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 191171-55-8 | C12H18BNO2 | 219,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191171-55-8
Molekylær formel C12H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 219.09
MDL nummer MFCD02179448
InChI nøgle ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-aminophenylboronicacidpinacolester, 2-aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-aminophenyl boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734652
IUPAC navn 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 65 °C til 70 °C
Mængde 5 g
Beilstein 8548809
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 219.09
Procent renhed 97%