Få mere at vide
2-Aminobenzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 11394895
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394895 5 g 5g
11304905 100 mg 100mg
11384895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18069.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5570-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
2-Aminobenzenboronsyrederivat bruges til syntese af quinoliner ved at reagere med alfa, beta umættede ketoner. Dets hydrochloridderivat bruges til fremstilling af designede boronatligander til glucose-selektive holografiske sensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminobenzenboronsyrederivat anvendes til syntese af quinoliner ved at reagere med alfa, beta umættede ketoner. Dets hydrochloridderivat bruges til fremstilling af designede boronatligander til glucose-selektive holografiske sensorer.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5570-18-3
Molekylær formel C6H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 136.945
MDL nummer MFCD01074645
InChI nøgle DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773216
IUPAC navn (2-aminophenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1N)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 188°C to 190°C
Mængde 5 g
Beilstein 2962939
Formel vægt 136.95
Procent renhed 96%