Få mere at vide
2-Aminobenzamidexim, 97%
Artikelnummer. 15438237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438237 5 g 5g
15428237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51782.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16348-49-5 | C7H9N3O | 151,169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16348-49-5
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.169
MDL nummer MFCD00492723
InChI nøgle CFZHYRNQLHEHJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzamide oxime, 2-aminobenzamidoxime, 2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 2-amino-n-hydroxybenzimidamide, z-2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, e-2-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9628840
IUPAC navn 2-amino-N'-hydroxybenzencarboximidamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=NO)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzamidoxime
Smeltepunkt 71 °C til 75 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%