Få mere at vide
2-Aminobenzamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310377
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310377 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310377 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10167100AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzamide
CAS 88-68-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminobenzamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
SMIL NC(=O)c1ccccc1N
IUPAC navn 2-aminobenzamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 136,0637 g/mol