Få mere at vide
2-aminoantracen, TRC
Artikelnummer. 30324390
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30324390 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30324390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57689050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoanthracene
CAS 613-13-8
Molekylær formel C14 H11 N
Mængde 50 mg
Synonym 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
SMIL Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC navn Anthracen-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.0891