Få mere at vide
2-aminoanthracen, 94%
Artikelnummer. 11389075
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389075 5 g 5g
11379075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14269.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.54 DKK
    805.65 DKK / 5g
    Spare 89.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 613-13-8 | C14H11N | 193,249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-13-8
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.249
MDL nummer MFCD00003582
InChI nøgle YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
IUPAC navn anthracen-2-amin
SMIL C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoanthracene
Smeltepunkt 235 °C til 239 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2209414
Formel vægt 193.25
Procent renhed 94%