Få mere at vide
2-aminoadenosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439990
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439990 25 g 25g
11419990 1 g 1g
11429990 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044748.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2096-10-8
MDL nummer MFCD00053556
ChEBI CHEBI:1014
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoadenosine
Molekylær formel C10H14N6O4
Synonym 2-aminoadenosine, 2-amine adenosine, adenosine, 2-amino, 2,6-diaminopurine riboside, 2,6-diaminonebularine, 2,6-diaminopurinosine, 2r,3r,4s,5r-2-2,6-diaminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-diamino-9-beta-d-ribofuranosyl purine, pubchem14156, ksc202m1p
InChI nøgle ZDTFMPXQUSBYRL-SBTUYZBDNA-N
SMIL NC1=NC(N)=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=N1
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 282.26
Mængde 25 g
PubChem CID 72200
Formel vægt 282.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver