Få mere at vide
2-aminoadenosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419990
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419990 1 g 1g
11429990 5 g 5g
11439990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044748.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2096-10-8
MDL nummer MFCD00053556
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoadenosine
Molekylær formel C6H5ClFN
Synonym benzenamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorobenzenamine, 2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-chloro-4-fluoro-phenylamine, pubchem2943, 2-chloro-4fluoroaniline, 2-chloro-4-fluroaniline, timtec-bb sbb004110, 4-fluoro-2-chloroaniline, acmc-1cj1h
InChI nøgle XRAKCYJTJGTSMM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Cl)N
IUPAC navn 2-chlor-4-fluoranilin
Molekylvægt (g/mol) 145.56
Mængde 1 g
PubChem CID 75013
Formel vægt 282.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver