Få mere at vide
Molecular Probes™ 2-aminoacridon, hydrochlorid
Beskrivelse
2-Aminoacridon er en lille, aminholdig fluorofor, der bruges til at mærke reducerende sukkerarter, oligosaccharider og glycosphingolipider. Subpicomolær påvisning af de derivatiserede produkter er blevet rapporteret ved fluorofor-assisteret kulhydratelektroforese (FACE). Andre nøgleanvendelser for dette farvestof omfatter kapillærelektroforese (CE) og højtydende væskekromatografi (HPLC)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 27918-14-5 |
| Farve | Grøn |
| Emballage | 1 hver |
| Molekylær formel | C13H10N2O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-aminoacridone, 2-aminoacridin-9 10h-one, 2-amino-9 10h-acridinone, 9 10h-acridinone, 2-amino, amac, 2-amino-10h-acridin-9-one, 2-amino acridone, 2-amino-9-acridone, bidd:gt0473, 2-amino-10-hydroacridin-9-one |
| InChI nøgle | PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.24 |
| PubChem CID | 121965 |
| ChEBI | CHEBI:31076 |
| Vis mere |