Få mere at vide
MedChemExpress 2-Aminoacridone
Artikelnummer. 16436597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16436597 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16436597 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY103594
MedChemExpress 2-Aminoacridone is a widely used fluorophore (λexc=428 nm, λem=525 nm).
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Produkttype Dye Reagents
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 2.94 mg/mL (13.98 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Molekylvægt (g/mol) 210.24 g/mol
CAS 27918-14-5