Få mere at vide
2'-aminoacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30322589
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30322589 50 g
1 options
Artikelnummer. 30322589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58007050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Molekylær formel C8H9NO
Mængde 50 g
Synonym 1-(2-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-2-aminobenzene, 2-(Methylcarbonyl)benzenamine, 2-Acetylaniline, 2-Acetylphenylamine, 2-Aminophenyl Methyl Ketone, 2'-Aminoacetophenone, Methyl 2-Aminophenyl Ketone, NSC 8820, o-Acetylaniline, o-Aminoacetophenone, o-Aminoacetylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccccc1N
IUPAC navn 1-(2-aminophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Formel vægt 135.0684