missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide |
| CAS | 587832-36-8 |
| Molekylær formel | C11H11N3O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-10(15)14-9-5-1-3-8-4-2-6-13-11(8)9/h1-6H,7,12H2,(H,14,15) |
| SMIL | NCC(=O)Nc1cccc2cccnc12 |
| IUPAC navn | 2-amino-N-quinolin-8-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vægt | 201.0902 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?