Få mere at vide
2-amino-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-amino-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide hydrochloride |
| CAS | 91893-69-5 |
| Molekylær formel | C4 H12 N2 O2 S . H Cl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2O2S.ClH/c1-6(2)9(7,8)4-3-5;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)S(=O)(=O)CCN |
| IUPAC navn | 2-amino-N,N-dimethylethanesulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.676 |
| Formel vægt | 188.039 |