missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30328320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328320 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6045851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
CAS 54468-86-9
Molekylær formel C8H12N2O2S
Mængde 1 g
Synonym 2-(Dimethylsulfamoyl)aniline, 2-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)aniline, N,N-Dimethyl-2-aminobenzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,9H2,1-2H3
SMIL CN(C)S(=O)(=O)c1ccccc1N
IUPAC navn 2-amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Formel vægt 200.0619
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.