Få mere at vide
2-Amino-N-methylpyridine-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-methylpyridine-3-carboxamide |
| CAS | 870997-87-8 |
| Molekylær formel | C7H9N3O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylnicotinamide, N-Methyl-2-aminopyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-3-2-4-10-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11) |
| SMIL | CNC(=O)c1cccnc1N |
| IUPAC navn | 2-amino-N-methylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |