Få mere at vide
2-amino-N-methylbenzamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-methylbenzamide |
| CAS | 4141-08-6 |
| Molekylær formel | C8H10N2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | o-Amino-N-methylbenzamide, Anthranilic Acid Methylamide, N-Methyl-2-aminobenzamide, N-Methylanthranilamide, NSC 207861, [2-[(Methylamino)carbonyl]phenyl]amine, o-Amino-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccc1N |
| IUPAC navn | 2-amino-N-methylbenzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vægt | 150.0793 |