Få mere at vide
2-Amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide |
| CAS | 628300-35-6 |
| Molekylær formel | C9 H11 N3 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O4/c1-11(16-2)9(13)7-5-6(12(14)15)3-4-8(7)10/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CON(C)C(=O)c1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vægt | 225.075 |