missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-N-isopropylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anthranilic acid isopropylamide |
| CAS | 30391-89-0 |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzamide, o-amino-N-isopropyl- (8CI), 2-Amino-N-(1-methylethyl)benzamide, 2-Amino-N-isopropylbenzamide, Anthranilic acid isopropylamide, N-Isopropylanthranilamide, NSC 88050 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)c1ccccc1N |
| IUPAC navn | 2-amino-N-propan-2-ylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?