Få mere at vide
2-Amino-N-benzylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-benzylbenzamide |
| CAS | 5471-20-5 |
| Molekylær formel | C14H14N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-(phenylmethyl)benzamide, 2-(Benzylaminocarbonyl)aniline, Anthranilic Acid Benzylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(17)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,15H2,(H,16,17) |
| SMIL | Nc1ccccc1C(=O)NCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-amino-N-benzylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.1106 |