missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-N-benzylbenzamide, TRC

Artikelnummer. 30315360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315360 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63024350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-benzylbenzamide
CAS 5471-20-5
Molekylær formel C14H14N2O
Mængde 50 mg
Synonym 2-Amino-N-(phenylmethyl)benzamide, 2-(Benzylaminocarbonyl)aniline, Anthranilic Acid Benzylamide
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(17)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,15H2,(H,16,17)
SMIL Nc1ccccc1C(=O)NCc2ccccc2
IUPAC navn 2-amino-N-benzylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 226.1106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.