missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-N-[4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-[4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamide |
| CAS | 849668-91-3 |
| Molekylær formel | C28 H33 N3 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-[4-[2-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33N3O5/c1-33-24-13-19-10-12-31(17-20(19)14-25(24)34-2)11-9-18-5-7-21(8-6-18)30-28(32)22-15-26(35-3)27(36-4)16-23(22)29/h5-8,13-16H,9-12,17,29H2,1-4H3,(H,30,32) |
| SMIL | COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)Nc2ccc(CCN3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C3)cc2 |
| IUPAC navn | 2-amino-N-[4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-4,5-dimethoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.58 |
| Formel vægt | 491.242 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?