missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| CAS | 2468737-79-1 |
| Molekylær formel | C11H9Cl2N3OS |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, Dasatinib Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | NC1=NC=C(C(NC2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2C)=O)S1 |
| IUPAC navn | 2-amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.18 |
| Formel vægt | 300.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?