missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30336684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA630533100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
CAS 2468737-79-1
Molekylær formel C11H9Cl2N3OS
Mængde 100 mg
Synonym 2-Amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide, Dasatinib Impurity
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17)
SMIL NC1=NC=C(C(NC2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2C)=O)S1
IUPAC navn 2-amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 302.18
Formel vægt 300.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.