Få mere at vide
2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052366
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052366 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
CAS 302964-24-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H10 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, 2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-2-4-7(12)9(6)15-10(16)8-5-14-11(13)17-8/h2-5H,1H3,(H2,13,14)(H,15,16)
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2
IUPAC navn 2-amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 267.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 267,0233 g/mol