Få mere at vide
2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052650
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052650 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052650 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0945.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride
CAS 94006-04-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 Cl N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, 2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-(2-Aminoacetamido)-5-nitro-2'-chlorobenzophenone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H12ClN3O4.ClH/c16-12-4-2-1-3-10(12)15(21)11-7-9(19(22)23)5-6-13(11)18-14(20)8-17;/h1-7H,8,17H2,(H,18,20);1H
SMIL Cl.NCC(=O)Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 370.1874
Mængde 25 mg
Formel vægt 369.0283 g/mol