Få mere at vide
2-amino-N-(2,2,2-trifluorethyl)acetamid-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490636
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490636 1 g 1g
15400646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53398.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1171331-39-7 | C4H8ClF3N2O | 192.566 g/mol
Reaktant i syntesen af isoxazolinindolizinamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant i syntesen
af isoxazolinindolizinamider.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1171331-39-7
Molekylær formel C4H8ClF3N2O
Molekylvægt (g/mol) 192.566
MDL nummer MFCD09944516
InChI nøgle DBNFKWRZLGVLSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hydrochloride, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide;hydrochloride, c4h7f3n2o.hcl, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hcl
PubChem CID 42913698
IUPAC navn 2-amino-N-(2,2,2-trifluorethyl)acetamid;hydrochlorid
SMIL C(C(=O)NCC(F)(F)F)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Lineær formel H2NCH2(CO)NHCH2CF3·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 192.57
Procent renhed 97%