missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide, TRC

Artikelnummer. 30315036
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315036 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA601530500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide
CAS 1786556-76-0
Molekylær formel C13H20N2O3
Mængde 500 mg
Synonym 2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c1-8(2)10(7-16)15-13(17)9-5-4-6-11(18-3)12(9)14/h4-6,8,10,16H,7,14H2,1-3H3,(H,15,17)/t10-/m1/s1
SMIL O=C(N[C@H](CO)C(C)C)C1=CC=CC(OC)=C1N
IUPAC navn (S)-2-amino-N-(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-3-methoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Formel vægt 252.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.