Få mere at vide
2-Amino-N-(1-phenyl-ethyl)-benzamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-(1-phenyl-ethyl)-benzamide |
| CAS | 85592-80-9 |
| Molekylær formel | C15H16N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (±)-2-Amino-N-(1-phenylethyl)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-11H,16H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | NC1=C(C(NC(C)C2=CC=CC=C2)=O)C=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-amino-N-(1-phenylethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.31 |
| Formel vægt | 240.13 |