Få mere at vide
2-Amino-m-cresol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-m-cresol |
| CAS | 2835-97-4 |
| Molekylær formel | C7H9NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Amino-3-methylphenol, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Hydroxy-3-methylaniline, 2-Hydroxy-6-methylaniline, 3-Methyl-2-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMIL | OC1=CC=CC(C)=C1N |
| IUPAC navn | 2-Amino-3-methylphenol; 2-Amino-3-hydroxytoluene; 2-Hydroxy-3-methylaniline; 2-Hydroxy-6-methylaniline; 3-Methyl-2-aminophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vægt | 123.07 |