Få mere at vide
2-Amino-m-cresol, 96%
Artikelnummer. p-3771182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10785925
Brand: Thermo Scientific Acros 398410050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2835-97-4 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-97-4
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00075082
InChI nøgle FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-m-cresol, phenol, 2-amino-3-methyl, 2-amino-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methylaniline, amino-m-cresol, ccris 8319, 2-azanyl-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methyl-aniline, acmc-1cp72, dsstox_cid_29117
PubChem CID 3014138
IUPAC navn 2-amino-3-methylphenol
SMIL CC1=CC=CC(O)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-m-cresol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149.0°C to 152.0°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H3(CH3)OH
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-m-cresol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.