missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-Gamma-oxobenzenebutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-Gamma-oxobenzenebutanoic Acid |
| CAS | 35402-55-2 |
| Molekylær formel | C10H11NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,13,14) |
| SMIL | O=C(O)CCC(=O)C=1C=CC=CC1N |
| IUPAC navn | 4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?