missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-Alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1331670-10-0 |
| Molekylær formel | C7H6D3N3O3S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3 Methyl Ester, Thiazoximic Acid-d3 Methyl Ester, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3 Methyl Ester, syn-Thiazoximic Acid-d3 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3S/c1-12-6(11)5(10-13-2)4-3-14-7(8)9-4/h3H,1-2H3,(H2,8,9)/b10-5- |
| SMIL | NC1=NC(/C(C(OC)=O)=N/OC([2H])([2H])[2H])=CS1 |
| IUPAC navn | methyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?