missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-acetonitrile-2,2-d2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-acetonitrile-2,2-d2 Hydrochloride |
| CAS | 1221897-87-5 |
| Molekylær formel | C2H2D2N2 . HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-acetonitrile-d2 Hydrochloride, Amino-acetonitrile-d2 Monohydrochloride, Glycinonitrile-d2 Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride, Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride, Aminoacetonitrile-d2 Monohydrochloride, Glycinonitrile-d2 Hydrochloride, α-Aminoacetonitrile-d2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H/i1D2; |
| SMIL | NC([2H])([2H])C#N.Cl |
| IUPAC navn | 2-aminoacetonitrile-d2 hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.54 |
| Formel vægt | 94.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?