Få mere at vide
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indol, TRC
Artikelnummer. 18092700
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18092700 5 mg
18070600 10 mg
18051610 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6290005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26148-68-5
Molekylær formel C11 H9 N3
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Synonym 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine (9CI), 9H-Pyrido[2,3-b]indole, 2-amino- (8CI), 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-α-carboline, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine, AaC, AαC
IUPAC navn 9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amin
SMIL Nc1ccc2c3ccccc3[nH]c2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
Formel vægt 183.0796
Procent renhed >95%