Få mere at vide
2-amino-9-fluorenon, 98%
Artikelnummer. 15481168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481168 25 g 25g
15461168 1 g 1g
15471168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55048.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3096-57-9 | C13H9NO | 195,22 g/mol
2-Amino-9-fluorenon anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-9-fluorenon anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3096-57-9
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00001157
InChI nøgle SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-9-fluorenone, 2-amino-9h-fluoren-9-one, 2-aminofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one,2-amino, fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one, 2-amino-9ci, 2-amino-fluorenon, 2-aminofluorenone-9, 2-aminofluorene-9-one
PubChem CID 18357
IUPAC navn 2-aminofluoren-9-on
SMIL NC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-9-fluorenone
Smeltepunkt 157 °C til 160 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter. Uopløselig i vand.
Formel vægt 195.22
Procent renhed 98%