missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-9-[[(2-chloroprop-2-en-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Vinylchloroganciclovir), Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-9-[[(2-chloroprop-2-en-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Vinylchloroganciclovir)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylchloroganciclovir |
| CAS | 1797982-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vinylchloroganciclovir |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-[[(2-chloro-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-, 2-Amino-9-[[(2-chloroprop-2-en-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Vinylchloroganciclovir, Ganciclovir Imp. A (EP), Ganciclovir Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN5O2/c1-5(10)2-17-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)16/h3H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,16) |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2COCC(=C)Cl)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-(2-chloroprop-2-enoxymethyl)-1H-purin-6-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?