Få mere at vide
2-Amino-9-((1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31074304
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31074304 100 mg
31060557 250 mg
31062723 50 mg
31062266 5 g
31060566 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31074304 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD127328100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-9-((1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
CAS 209216-23-9
Molekylær formel C12H17N5O4
MDL nummer MFCD09754448
Mængde 100 mg
SMIL O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3C([C@H](CO)[C@@H](O)C3)=C.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Procent renhed 98%