missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-epi-Entecavir |
| CAS | 1367369-80-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4'-epi-Entecavir |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, 4'-Epi-Entecavir, Entecavir Monohydrate Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1H-purin-6-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?