Få mere at vide
2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Monochloroganciclovir), Mikromol™
Artikelnummer. 30049602
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049602 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049602 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0485.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Monochloroganciclovir)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir
CAS 108436-36-8
Analyt- eller komponentnavne 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 Cl N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Monochloroganciclovir, Ganciclovir Imp. C (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-, 2-Amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17)
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CCl)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl)oxymethyl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 273.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 273.0629 g/mol