missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-7-nitrofluorene, TRC

Artikelnummer. 30312824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312824 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6184051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-7-nitrofluorene
CAS 1214-32-0
Molekylær formel C13 H10 N2 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(16)17)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,14H2
SMIL Nc1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1
IUPAC navn 7-nitro-9H-fluoren-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.0742
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.