Få mere at vide
2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone |
| CAS | 694514-39-1 |
| Molekylær formel | C7H7N5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)9-1-3(2-13)10-5/h1,13H,2H2,(H3,8,10,11,12,14) |
| SMIL | NC1=Nc2nc(CO)cnc2C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-7-(hydroxymethyl)-3H-pteridin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.16 |
| Formel vægt | 193.06 |