missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-7-hydroxy-1,8-naphthridine, TRC

Artikelnummer. 30323449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323449 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6116355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-7-hydroxy-1,8-naphthridine
CAS 1931-44-8
Molekylær formel C8 H7 N3 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O/c9-6-3-1-5-2-4-7(12)11-8(5)10-6/h1-4H,(H3,9,10,11,12)
SMIL Nc1ccc2ccc(O)nc2n1
IUPAC navn 7-amino-1,8-naphthyridin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0589
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.