missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one (>90%), TRC

Artikelnummer. 30240903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240903 50 mg
30240869 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60335050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391194-56-1
Molekylær formel C7 H6 Cl N5 O
Molekylvægt (g/mol) 211.61
Synonym 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one, 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-7-(chloromethyl)-, 2-Amino-7-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone
IUPAC navn 2-amino-7-(chloromethyl)-1H-pteridin-4-one
SMIL NC1=NC(=O)c2ncc(CCl)nc2N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14)
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 50 mg
Formel vægt 211.0261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.