Få mere at vide
2-Amino-7-chloro-1-ethyl-N-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-7-chloro-1-ethyl-N-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxamide |
| CAS | 1092523-24-4 |
| Molekylær formel | C12H13ClN4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-chloro-1-ethyl-1,4-dihydro-N-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClN4O2/c1-3-17-10(14)8(12(19)15-2)9(18)6-4-5-7(13)16-11(6)17/h4-5H,3,14H2,1-2H3,(H,15,19) |
| SMIL | NC1=C(C(NC)=O)C(C2=CC=C(Cl)N=C2N1CC)=O |
| IUPAC navn | 2-amino-7-chloro-1-ethyl-N-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.71 |
| Formel vægt | 280.0727 |