Få mere at vide
2-Amino-7-bromofluorene, tech. 90%
Artikelnummer. 15461588
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461588 1 g 1g
15481588 250 mg 250mg
15471588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55370.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6638-60-4 | C13H10BrN | 260.134 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand. (0,724 mg/L)
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6638-60-4
Molekylær formel C13H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 260.134
MDL nummer MFCD00001127
InChI nøgle RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-7-bromofluorene, 2-bromo-7-aminofluorene, fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromo-9h-fluoren-2-ylamine, 9h-fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromofluorene-2-ylamine, acmc-20a5iw, 2-amino-7-bromo-9h-fluorene, 9h-fluoren-2-amine,7-bromo, 7-bromanyl-9h-fluoren-2-amine
PubChem CID 23126
IUPAC navn 7-brom-9H-fluoren-2-amin
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-7-bromofluorene
Smeltepunkt 148°C to 149°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water. (0.724mg/L)
Formel vægt 260.13
Procent renhed 90%
Grad Teknisk