missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-7,8-dihydro-7,7-dimethyl-4-propyl-5(6H)quinazolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-7,8-dihydro-7,7-dimethyl-4-propyl-5(6H)-quinazolinon |
| CAS | 331966-05-3 |
| Molekylær formel | C13 H19 N3 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O/c1-4-5-8-11-9(16-12(14)15-8)6-13(2,3)7-10(11)17/h4-7H2,1-3H3,(H2,14,15,16) |
| SMIL | CCCc1nc(N)nc2CC(C)(C)CC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 2-amino-7,7-dimethyl-4-propyl-6,8-dihydroquinazolin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.31 |
| Formel vægt | 233.1528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?