Få mere at vide
2-amino-6-(trifluormethyl)pyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358746
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358746 100 mg 100mg
11348746 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19443.MC
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34486-24-3 | C6H5F3N2 | 162.115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34486-24-3
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.115
MDL nummer MFCD03093868
InChI nøgle NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 6-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, acmc-209i7w
PubChem CID 821024
IUPAC navn 6-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 86°C to 89°C
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 473259
Formel vægt 162.11
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine